Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Z
Vorwiegend für die Lyse tierischer und pflanzlicher Gewebe sowie für robustere Stämme, Wurzeln und Saaten und ganze Insekten verwendet. DNase- und RNase-frei.
Marke: MP Biomedicals™ 116961500
1487.16 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lysematrix Z-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
- Schlauchgröße: 2 ml
- Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
- Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
500 x 2 ml | |
Weniger als 200 mg pro Präparation |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Z | |
RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.