Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix K
Enthält 0.8 mm große Zirconiumsilikat-Beads
Marke:  MP Biomedicals™ 116920100
371.52 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11492430
  • 423.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zirkoniumoxid hat eine sehr hohe Dichte, Zugfestigkeit und Härte und ist effektiv beim Aufbrechen sehr zäher und harter Proben. Die kleinen Kugeln sind auch wirksam beim Brechen von Pilzsporen, Zysten und Hefepolysaccharid-Kapseln.
  • 0.8 mm große Zirkonium-Silikatperlen in stoßfestem 2-ml-Röhrchen
  • Angereicherte Moleküle: DNA, RNA, Protein, sonstige Kleinmoleküle
  • Probentypen: Alte und getrocknete Proben, Knochen, Festproben, tierisches Gewebe
  • Durchschnittliche Größe: 0.8 bis 1.0 mm
  • Härte: Mohs 7.0
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zirkoniumsilicat
Knochen, Sporen, Tierische Gewebe, Fixierte Proben, Alte und getrocknete Proben
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
100 x 2-ml-Röhrchen
2 mL
DNase-frei
Lysematrix K
RNase-frei
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.