Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix K
Enthält 0.8 mm große Zirconiumsilikat-Beads
Marke: MP Biomedicals™ 116920050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zirkoniumoxid hat eine sehr hohe Dichte, Zugfestigkeit und Härte und ist effektiv beim Aufbrechen sehr zäher und harter Proben. Die kleinen Kugeln sind auch wirksam beim Brechen von Pilzsporen, Zysten und Hefepolysaccharid-Kapseln.
- 0.8 mm große Zirkonium-Silikatperlen in stoßfestem 2-ml-Röhrchen
- Angereicherte Moleküle: DNA, RNA, Protein, sonstige Kleinmoleküle
- Probentypen: Alte und getrocknete Proben, Knochen, Festproben, tierisches Gewebe
- Durchschnittliche Größe: 0.8 bis 1.0 mm
- Härte: Mohs 7.0
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung
Spezifikation
Zirkoniumsilicat | |
Knochen, Sporen, Tierische Gewebe, Fixierte Proben, Alte und getrocknete Proben | |
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung | |
50 x 2-ml-Röhrchen |
2 mL | |
DNase-frei | |
Lysematrix K | |
RNase-frei |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur