Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix G
Artikelnummer. p-4643245 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
50 x 2-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11402430
Marke: MP Biomedicals™ 116916050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Röhrchen für optimale Lyse, die mit FastPrep™ Geräten verwendet werden
Siliziumkarbid hat eine relativ geringe Dichte, hohe Festigkeit und Härte und eignet sich daher effektiv zum Aufbrechen zäher, harter oder spröder Zellmembranen. Nützlich für Anwendungen wie die Isolierung intakter Organellen und supermolekularer Strukturen, bei denen Lysebedingungen eine hohe Unempfindlichkeit, aber geringes Aufscheren erfordern.
  • Stoßfestes 2-ml-Röhrchen, enthält 1.6-mm-Siliziumkarbid-Partikel und 2-mm-Glasperlen
  • Mit braunen Kappen
  • Spezifisches Gewicht: Siliziumkarbid 3.20; Glasperlen: 2.55
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 mL
Probentyp Sporen, Animal Tissues, Fungi, Plants, Hefe
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse
Matrix Lysematrix G
Summenformel Siliziumkarbid, SiC; Glas, SiO2
Menge 50 x 2-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.