Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
100 x 4,5-ml-Röhrchen
100 x 50 ml
10 x 50 ml
10 x 96-Well-Platten
1 x 96-Well-Platten
25 x 4,5-ml-Röhrchen
25 x 15 ml
2 x 50 ml
50 x 2-ml-Röhrchen
50 x 4,5-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
500 x 50 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
5 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
2 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
TeenPrep™ Lysematrix D, 15 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
- Schlauchgröße: 15 ml
- Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
- Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären |
| Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Matrix | Lysematrix D |
| Menge | 25 x 15 ml |
| RNase | RNase-frei |
| Probenvolumen | Bis zu 2 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.