Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix D
Artikelnummer. 11451575 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
100 x 4,5-ml-Röhrchen
100 x 50 ml
10 x 50 ml
10 x 96-Well-Platten
1 x 96-Well-Platten
25 x 4,5-ml-Röhrchen
25 x 15 ml
2 x 50 ml
50 x 2-ml-Röhrchen
50 x 4,5-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
500 x 50 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
5 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
2 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11451575
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 116973025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
FastPrep™ Lysematrix D wird hauptsächlich mit FastPrep™ Homogenisatoren oder anderen Bead-Schlägern zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz verwendet.Wird auch zur Lyse von Pflanzengewebe wie Blättern, Wurzeln und Früchten sowie kultivierten Zellen und ganzen Insekten verwendet.
TallPrep™ Lysematrix D, 4,5 ml-Röhrchen können mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
  • Schlauchgröße: 4,5 mL
  • Probenarten: Weichgewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Pflanzengewebe wie Blätter, Wurzeln und Früchte; kultivierte Zellen; ganze Insekten; Nematoden
  • Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ 1,4 mm-Zirkoniumsilikat-Sphären
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix D
Menge 25 x 4,5-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Probenvolumen Bis zu 0,5 g pro Präparation
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.