Learn More
MP Biomedicals™ LymphoSep – Medium für die Lymphozytentrennung
Schnelle und zuverlässige Methode für die einfache Isolierung
Marke: MP Biomedicals™ 091692249
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- Isosmotisch
- Niedrige Viskosität
- Ficoll-Natrium-Metrizoat-Medium
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Steril | |
100 ml |
LymphoSep Medium für die Lymphozytentrennung | |
6 bis 9 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Lymphosep - Lymphocyte Separation Medium
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium diatrizoate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ LymphoSep – Medium für die Lymphozytentrennung > Lymphosep – Medium für die Lymphozytentrennung; 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur