Learn More
MP Biomedicals™ Linbro™ Mikrotiterplatten-Dichtungsmittel
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
100
1000
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Einfache Anwendung und Entfernung aller Mikrotiterplatten für die kurz- und langfristige Lagerung; bieten eine sichere Abdichtung, um Verdampfung und Kondensation zu minimieren
- Geeignet für den Einsatz zwischen -16 °C und 38 °C
- Transparentes Band, nicht durchstechbar
- Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Material | Acetat |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für Multiwellplatten und Gewebekulturplatten verwendet |
| Produkttyp | Dichtungsmittel für Mikrotiterplatten |
| Temperaturbereich (metrisch) | -16 °C° bis +38 °C° |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Comparta una corrección de contenido