Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, Lennox, Kapseln
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; Lennox LB-Medium enthält auch 5 g NaCl pro Liter
Marke: MP Biomedicals™ 113002131
277.54 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie | |
Kapseln | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l | |
1000 g |
15°bis 30 °C | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchten von Bakterien |