Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert: Großpackung Pulver
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; enthält 10 g NaCl pro Liter
100.86 € - 634.94 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Form | Dehydriert |
Güte | Molekularbiologie |
Produkttyp | LB-Medium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11313229
|
MP Biomedicals™
113002022 |
454 g |
100.86 €
454 Gramm |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11353229
|
MP Biomedicals™
113002032 |
1000 g |
163.24 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11383229
|
MP Biomedicals™
113002042 |
5000 g |
634.94 €
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Dehydriert | |
LB-Medium | |
Züchten von Bakterien |
15°bis 30 °C | |
Molekularbiologie | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l | |
Großpackung Pulver |