Learn More
MP Biomedicals™ Serum, Typ AB, human (HCV-, HIV-, HBsAg-frei)
Werden als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedien und in anderen Forschungsanwendungen verwendet.
Marke: MP Biomedicals™ 092931949
273.27 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.14400kg
Description
- Aus humanem Blut vom Typ AB entnommen
- Wird als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedien und in anderen Forschungsanwendungen verwendet.
- Lässt erwiesenermaßen viele humane Zelllinien schneller wachsen als gemischtes Blutgruppenserum
Specifications
US-Vorschriften | |
-20 °C | |
Flüssig | |
100 ml | |
0,1 μm Filtration | |
≤ 26 mg/dl | |
263 bis 323 mOsm/kg | |
5,5 bis 7,5 g/dl |
Goldbraun | |
Human | |
Humanserum | |
Steril | |
Für schnelleres Wachstum vieler menschlicher Zelllinien | |
Nein | |
7 bis 8 |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.