Learn More
MP Biomedicals™ Histopaque™ 1077-Lösung
Marke: MP Biomedicals™ 0219083780
114.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Lösung aus Polysaccharid (Ficoll-400) und einem röntgendurchlässigen Kontrastmittel (Natriumdiatrizoat)
- Einfache, schnelle und reproduzierbare Methode in einem Schritt zur Herstellung lebensfähiger Lymphozyten mit hoher Ausbeute
Spezifikation
4 °C | |
Zur In-vitro-Isolierung von Lymphozyten | |
1,077 g/mL |
100 ml | |
Zentrifugationsmedien | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- Histopaque
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hypaque, ficoll 400