Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Boden-Direkt-Kit
Artikelnummer. 12703057 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 x 2 ml
Packungsgröße:
50 Ansätze
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12703057
Marke: MP Biomedicals™ 116070050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
RNApro™ Bodenlyselösung, Phenol:Chloroform (1:1), Lösung zum Entfernen von Inhibitoren, RNAMATRIX™ Aufschlämmung, Bindungslösung, Waschlösungskonzentrat, DEPC-behandeltes Wasser, Lysematrix E 50
Benötigt
RNase Erase™ empfohlen, FastPrep™ Gerät oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdesintegrator, 100%iges Ethanol, Mikrozentrifuge, gekühltes 70%iges Ethanol (zubereitet mit DEPC-behandeltem H2O), gekühltes Isopropanol, LRNase-freie Mikrozentrifuge
Das FastRNA™ Pro Soil-Direct-Kit wurde zur effizienten Isolierung der Gesamt-RNA aus organischem Material in Bodenproben entwickelt. Geeignet für RT-PCR.
  • Produktübersicht: FastRNA™ Pro Soil-Direct-Kit zur Isolierung der Gesamt-RNA aus organischem Material in Bodenproben.
  • Applikation: FastRNA™ Pro Soil-Direct-Kit zur Isolierung der Gesamt-RNA aus organischem Material in Bodenproben. Die isolierte Gesamt-RNA eignet sich für die RT-PCR-Analyse und andere Downstream-Prozesse.
  • Probenquelle: Mikroorganismen
  • Probentyp: Fäkalien, Boden, Abwasser, Umweltwasser, Schlamm
  • Probenvolumen: Bis zu 500 mg pro Präparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probentyp Fäkalien, Bodenproben, Abwasser, Umweltwasser, Klärschlamm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolation und -aufreinigung, Proteinisolation, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse
Enthält Bodenlyselösung, (1:1) Phenol: Chloroform, Inhibitor-Abbaulösung, RNA-MATRIX™, Suspension, Bindungslösung, Waschlösungskonzentrat, DEPC-behandeltes Wasser, Lysematrix E 50
Anzahl Reaktionen 50 Präp.
Matrix Lysematrix E
Produkttyp FastRNA-24-Kits
Menge 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine thiocyanate, phenol, chloroform, phenol, isoamyl alohol, acetic acid,diethyl pyrocarbonat
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.