Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Red-Kit, 2 ml-Röhrchen, 50 Präp
FastRNA™ Pro Red-Kit zur vollständigen RNA-Isolierung von bis zu 109 Hefe- und Pilzzellen. Verwendet Lysematrix C zur Zelllyse. Zur Verwendung mit dem FastPrep™-24 oder FastPrep™ FP120-Gerät.
Marke: MP Biomedicals™ 116035050
274.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24340" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 1 55 ml-Flasche RNApro™-Lösung, 1 15 ml-Flasche DEPC-H2O, 50 2 ml-Röhren Lysematrix B, je 1 Kurzprotokoll, je 1 Benutzerhandbuch, je 1 SDB, je 1 Analysezertifikat
Benötigt : FastPrep™-Gerät oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, Pipettmen, RNase Erase™, Empfohlen: Chloroform, 100 % Ethanol, 75 % Ethanol, 1,5 oder 2,0 ml RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen, Agarose, Gel-Ladefarbstoff und RNA-Größenmarkierer
Beschreibung
- Produktübersicht: Das FastRNA™ Pro Red-Kit wurde zur effizienten Isolierung der Gesamt-RNA aus Hefe und Pilzen entwickelt. Mit dem FastPrep™-24 oder FastPrep™ FP120-Gerät werden bis zu 109 Zellen durch die Lysematrix C in stoßfesten 2 ml-Röhrchen homogenisiert. Die Gesamt-RNA wird in die firmeneigene RNApro™-Schutzlösung freigesetzt. Nach der Extraktion mit Chloroform und dem Niederschlag wird die Gesamt-RNA extrahiert.
- Anwendungen: FastRNA™ Pro Red-Kit zur Isolierung der Gesamt-RNA aus Hefe und Pilzen. Isolierte RNA eignet sich für die Echtzeit-PCR-Analyse und andere Downstream-Prozesse.
- Probentyp: Sporen, Pilze, Hefe, Algen
- Probenvolumen: Bis zu 500 mg pro Präparation
Spezifikation
Sporen, Pilze, Hefe | |
RNApro™-Lösung (1x 55 ml-Flasche), DEPC-H2O (1x 15 ml-Flasche), Lysematrix C (50x 2 ml-Röhrchen), Kurzprotokoll, Benutzerhandbuch, MSDS, Analysenzertifikat | |
FastRNA-24-Kits |
RT-PCR-Analyse und andere nachgelagerte Anwendungen | |
50 Präp. | |
50 x 2 ml |
Sicherheit und Handhabung
- RNApro Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, Guanidine Thiocyanate, Glycerol
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.