Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN-Kit
FastDNA™ SPIN-Kit zur Isolierung von DNA aus bis zu 200 mg fast jedes Probenmaterials in weniger als 30 Minuten. Dies ist die aktualisierte Version des bekannten FASTDNA-Kits und kann mit jedem FastPrep-Gerät verwendet werden.
Marke:  MP Biomedicals™ 116540600
477.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11442400
  • 759.00 € / 100 Ansätze
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: 100 2.0 ml-Röhrchen Lysematrix A, 100 Kügelchen 1/4 Zoll-Keramikkügelchen, 66 ml Bindungsmatrix, 12 ml konzentriertes SEWS-M, 25 ml DES, 90 ml CLS-VF, 25 ml PPS, 110 ml CLS-TC, 110 ml CLS-Y, je 100 SPIN-Module, je 100 Auffangröhrchen, je 1 Benutzerhandbuch, je 1 SDB, je 1 Analysenzertifikat
Benötigt : FastPrep™-Gerät oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge zur freien Drehung von 2,0 ml-Röhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen (2,0 ml und 1,5 ml), Rotator oder Niedergeschwindigkeitsvortex
Beschreibung
Beschreibung
  • Produktübersicht: Das FastDNA™ SPIN-Kit, eine aktualisierte Version des bekannten FastDNA™-Kits, kann mit jedem FastPrep™-Gerät verwendet werden, um DNA aus bis zu 200 mg nahezu jedes Probenmaterials in weniger als 30 Minuten zu lysieren und anschließend zu isolieren.
  • Eigenschaften: Isolierung genomischer DNA aus Pflanzen, Tieren, Bakterien, Hefen, Algen und Pilzen mit der Silika-Spin-Filtermethode: Schnelle und reproduzierbare Probenlyse mit dem FastPrep™-24 oder FastPrep™ FP120-Gerät, Lyse und Isolierung von DNA in weniger als 30 Minuten aus einer Vielzahl von Probentypen. Das flexible Format macht separate DNA-Isolationskits überflüssig. Keine gefährlichen organischen Reagenzien erforderlich. Zur optimalen Handhabung von Silika sind SPIN-Filter im Lieferumfang enthalten.
  • Anwendungen: Das Fast DNA™ SPIN-Kit, eine aktualisierte Version des bekannten Fast DNA TM-Kits, wird mit dem FastPrep™-24 oder FastPrep™ FP120-Gerät verwendet, um DNA aus bis zu 200 mg nahezu jedes Probenmaterials in weniger als 30 Minuten zu lysieren und anschließend zu isolieren.
  • Probentyp: Samen, Sporen, Bakterien (Gram +/-), Tiergewebe, Fäkalien, Lebensmittel, Pilze, Pflanzen, Wurzeln, Abwasser, Hefe
  • Probenvolumen: Bis zu 200 mg pro Präparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Samen, Sporen, Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Fäkalien, Lebensmitteln, Pilze, Pflanzen
Lysematrix A 100x 2 ml-Röhrchen, 100x 0,25 Zoll-Keramiksphären, 66 ml Bindungsmatrix, 12 ml konzentriertes SEWS-M, 25 ml DES, 90 ml CLS-VF, 25 ml PPS, 110 ml CLS-TC, 110 ml CLS-Y, 100x SPIN-Module, 100x Auffangröhrchen, 1x Benutzerhandbuch, 1x MSDS
FastDNA-24-Kits
Isoliert genomische DNA aus Pflanzen, Tieren, Bakterien, Hefen, Algen und Pilzen
100 Aufreinigungen
Bis zu 200 mg pro Präparation
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN-Kit > FastDNA™ SPIN-Kit; Anzahl der Reaktionen: 100 Aufreinigungen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.