Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit for Soil, 50 mL Tubes
FastDNA SPIN Kit for Soil is used for extracting bacterial, fungal, plant, and animal DNA from soil and other environmental samples. It uses Lysing Matrix E for sample processing on a FastPrep™ instrument.
Marke: MP Biomedicals™ 116560600
216.79 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Product Overview: The FastDNA Spin Kit for Soil is designed to isolate bacterial, fungal, plant, and animal genomic DNA from soil and other environmental samples. Soil is processed by a FastPrep™ instrument and Lysing Matrix E tubes designed to efficiently lyse all microorganisms. The released DNA is purified by a silica-based spin filter method and is suitable for PCR analysis and other downstream applications. Complete lysis of all organisms, including historically difficult sources such as eubacterial spores and endospores, gram positive bacteria, yeast, algae, nematodes and fungi is achieved within seconds using a FastPrep instrument and Lysing Matrix E tubes.
- Applications: Cited in over 6000 scientific publications, the FastDNA Spin Kit for Soil delivers the highest DNA yield from any environmental sample including soil, sediments, sludge, compost, manure, rhizosphere or waste water. The FastDNA Spin Kit for Soil contains Lysing Matrix tubes and all the reagents needed to extract DNA in a process that efficiently removes humic acids and other PCR inhibitors
- Sample Type: Seeds, Spores, Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Feces, Food, Fungi, Plants, Roots, Soil, Wastewater, Yeast
- Sample Volume: Approximately 200 μL to 50 mL; up to approximately 25 g
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Verwendung zur Isolierung von bakterieller, pilzlicher, pflanzlicher und tierischer genomischer DNA aus Boden- und Umweltproben | |
FastDNA-24-Kits |
Samen, Sporen, Tierische Gewebe, Fäkalien, Lebensmitteln, Pilze, Pflanzen, Wurzeln | |
Je 10 Garnet-Lysematrix-Röhrchen (50 ml), 60 ml PLS-Lösung, 15 ml MT-Puffer, 350 ml Natriumphosphatpuffer, 25 ml PPS für Boden, 120 ml Bindungsmatrix, 120 ml GTC-Waschpuffer, 12 ml SEWS-M, 60 ml TES, 200 μl BBS Gel-Ladefarbstoff, je 10 SPIN-Filterröhrchen (50 ml) | |
Etwa 200 μl bis 50 ml; bis zu etwa 25 g |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine thiocyanate, sodium dodecyl sulphate, polyvinylpyrrolidone
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.