Learn More
MP Biomedicals™ CoolTeenPrep™ Adapter für 6 x 15 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
CoolTeenPrep™ Adapter für 6 x 15 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24 für kryogenes Mahlen und Lyse mit FastPrep-24.
Marke: MP Biomedicals™ 116002530
1849.93 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der CoolTeenPrep™ 6 x 15 ml-Adapter ist ein kryogener Adapter, der die gleichzeitige Lyse von 6 x 15 ml-Proben ermöglicht. Der CoolTeenPrep™ Adapter basiert auf passiver Temperaturregelungstechnologie und gewährleistet eine effiziente Kühlung der Proben durch Trockeneis, das in das bewegliche Tablett gelegt wird und direkten Kontakt mit den Probenröhrchen hat. Aufgrund der hohen Wärmeübertragungskapazität und der FastPrep™-präzisen Einstellungen der Lyseparameter können Proben in unaufgetautem Zustand wiederholt homogenisiert werden Eine große Auswahl an Einweg-Lysematrixröhrchen mit 15 ml gewährleistet eine gründliche Homogenisierung jedes Probentyps in Sekunden.
- Applikation: Der CoolTeenPrep™ 6 x 15 ml-Adapter eignet sich ideal für Extraktionen von temperaturinstabilen oder empfindlichen biologischen Verbindungen wie RNA, siRNA, Metaboliten, Zwischenprodukten und Enzymen auch aus den schwierigsten Proben bis hin zu Lyse.
- Fassungsvermögen: 15 Röhrchen
- Probenvolumen: bis zu 12 g
Spezifikation
Kryogener Adapter | |
15°bis 30 °C | |
6 × 15 ml | |
627 g |
12 g | |
Extraktionen beliebiger temperaturinstabiler oder empfindlicher biologischer Verbindungen wie RNA, siRNA, Metaboliten, Zwischenstufen und Enzyme sogar aus den am schwierigsten zu lysierenden Proben | |
1.382 lbs. |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.