Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Adapter für 12 x 15 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
TeenPrep™ Adapter ist ein mittelgroßer Adapter, der Lysematrixröhrchen mit 12 x 15 ml hält und es ermöglicht, gefrorene Proben sofort und mit wenigen Handgriffen zu verarbeiten.
Marke: MP Biomedicals™ 116002526
1403.02 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22000" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mittelgroßer Adapter, der Lysematrixröhrchen mit 12 x 15 ml fasst. Gefrorene Proben können in Lysing-Matrix-Röhrchen, die in den Adapter eingesetzt und bei -20 °C oder -80 °C gelagert werden, sofort und mit wenigen Handgriffen verarbeitet werden, wodurch der Abbau von Zellkomponenten durch endogene Enzyme verhindert wird. Eine große Auswahl an Einweg-Lysematrixröhrchen mit 15 ml gewährleistet eine gründliche Homogenisierung jedes Probentyps in Sekunden.
- Anwendungshinweise: Der Adapter TeenPrep™ 12 x 15 ml für große Probenvolumina und eignet sich ideal für DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen, Herstellung von Biopharma und forensische Anwendungen.
- Fassungsvermögen: 12 Röhrchen
- Probenvolumen: bis zu 24 g
Spezifikation
Adapter für großes Probenvolumen | |
15°bis 30 °C | |
12 × 15 ml | |
506 g |
24 g | |
DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen | |
1.115 lb |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.