Learn More
MP Biomedicals™ ETBR Greenbag Entsorgungskit
Zum Entfernen von Ethidiumbromid aus Lösungen.
Marke: MP Biomedicals™ 112350200
264.43 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jedes Kit kann 500 mg Ethidiumbromid entfernen
- Jeder Beutel enthält eine Standardmenge an aktiviertem Material, das Ethidiumbromid sicher und einfach aus großen Flüssigkeitsmengen konzentriert.
- Die Beutel mit dem biogefährlichen Material können dann in einem geeigneten Behälter entsorgt werden
- Zu den Anwendungen gehören Agarose-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung
- Bei Raumtemperatur lagern (15 C bis 30 °C)
- 50 Beutel/Kit
Spezifikation
ETBr Green Bag Entsorgungskit | |
Single-use | |
50 Beutel/Packung |
Bei 15 – 30 °C lagern | |
Agarose-Gelelektrophorese, DNA, RNA-Aufreinigung |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.