missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ 'Dulbeccos MEM, 1 x flüssig, ohne L-Glut, L-Leucin

Artikelnummer. 11460415 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11460415

Marke: MP Biomedicals™ 091642149

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für die Pflege und Züchtung einer breitgefächerten Vielzahl an Säugetierzellarten.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Form Flüssig
Produkttyp DMEM-Medium
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Leucin, Ohne Natriumpyruvat
Menge 100 ml
pH 6,9 bis 7,2
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt