Learn More
MP Biomedicals™ DNA-Erase™ Dekontaminationsmittel
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
DNA-Erase™ ist eine nicht-alkalische, nicht-korrosive und nicht-karzinogene Reinigungslösung, die hochaktiv gegen DNA-Kontamination ist. Kontaminierende DNA im PCR-Arbeitsbereich kann zu DNA-Amplifikationsartefakten führen. Die Lösung beinhaltet ein Tensid mit einem Wirkstoff, der DNA zerstört. Durch einfache Dekontaminationsanweisungen wird die DNA vollständig zerstört und entfernt.
- Eliminiert PCR-Artefakte von allen Laboroberflächen und -apparaten, einschließlich Pipettierer
- Stabil, hitzebeständig und nicht-korrosiv
- Wird als gebrauchsfertige Formulierung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dekontaminationslösung |
| Volumen (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Volumen (metrisch) | 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von DNA-Kontamination |