Learn More
MP Biomedicals™ Dextri-Maltose-Zusatz
Artikelnummer. 11422801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11422801
Marke: MP Biomedicals™ 0296004801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Maltose und Dextrine, die durch enzymatische Verdauung von Maismehl durch Gerstenmalz gewonnen werden.
  • Maltodextrin ist eine Polymerkette, die aus D-Glucose-Einheiten besteht und durch α(1,4)-Bindungen verbunden sind
  • Wird bei der Entwicklung von verkapselnden und nicht verkapslenden Vehikeln für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie verwendet
  • Verwendet als proteininduziertes Konjugationsmittel nach Maillard zur Verbesserung der Löslichkeit und Schaumbildung
  • Maltodextrin wird als Zucker-Matrix-Formmittel bei der Entwicklung oral zersetzender Tabletten (ODT) verwendet
  • Maltose und Dextrine, die durch enzymatische Verdauung von Maismehl durch Gerstenmalz gewonnen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Format Kurpulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maltodextrin, eine Polymer-Kette, die aus D-Glucose-Einheiten besteht, die durch (1, 4)-Bindungen verbunden sind, wird bei der Entwicklung von Verkapselungs- und Nanoverkapselungsmitteln für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie verwendet. Maltodextrin wird als durch Maillard induziertes Protein verwendet, um die Löslichkeit und die Schaumaktivität zu verbessern
Menge 1 kg
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C