Learn More
MP Biomedicals™ Maissirup
Dualer Säuren-Enzym-Umwandlungssirup
Marke: MP Biomedicals™ 0210141301
93.43 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enthält dreimal so viel Maltose wie herkömmlicher Maissirup.
- Flüssig
- Maltosegehalt ca. 30 %
- Nur mit Säure verarbeitet
Spezifikation
Tierfutter | |
Maissirup wird in kommerziell hergestellten Lebensmitteln als Verdickungsmittel, Süßstoff und Feuchthaltemittel verwendet – ein Inhaltsstoff, der Feuchtigkeit behält und so die Frische eines Lebensmittels gewährleistet | |
15 °C bis 30 °C |
Flüssig | |
1 gal. |