Learn More
MP Biomedicals™ CoolBigPrep™ Adapter für 2 x 50 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
Der CoolBigPrep™ Adapter für FastPrep-24 fasst 2 x 50 ml-Röhrchen für kryogenes Mahlen von Zellen und Zelllyse. Er wird auch für die Extraktion empfindlicher biologischer Verbindungen verwendet.
Marke: MP Biomedicals™ 116002531
1705.25 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produktübersicht: Der CoolBigPrep™ 2 x 50 ml-Adapter ist ein kryogener Adapter, der die gleichzeitige Lyse von 2 x 50 ml-Proben ermöglicht. Der CoolBigPrep™ Adapter basiert auf passiver Temperaturregelungstechnologie und gewährleistet eine effiziente Kühlung der Proben durch Trockeneis, das in das bewegliche Tablett gelegt wird und direkten Kontakt mit den Probenröhrchen hat. Aufgrund der hohen Wärmeübertragungskapazität und der FastPrep™-präzisen Einstellungen der Lyseparameter können Proben in unaufgetautem Zustand wiederholt homogenisiert werden Eine große Auswahl an Einweg-Lysematrixröhrchen mit 50 ml gewährleistet eine gründliche Homogenisierung jedes Probentyps in 40 Sekunden oder weniger.
- Anwendungen: Der CoolBigPrep™ 2 x 50 ml-Adapter eignet sich ideal für Extraktionen von temperaturinstabilen oder empfindlichen biologischen Verbindungen wie RNA, siRNA, Metaboliten, Zwischenprodukten und Enzymen auch aus den schwierigsten Proben bis hin zu Lyse.
- Fassungsvermögen: 2 Röhrchen
- Probenvolumen: bis zu 40 g
Spezifikation
bis zu 40 g | |
Ideal für Extraktionen von temperaturinstabilen biologischen Verbindungen wie RNA, siRNA, Metaboliten, Zwischenprodukten und Enzymen | |
FastPrep™-24, FastPrep™-96 | |
2 x 50-ml-Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur