Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase aus Aspergillus niger
Cellulase aus Aspergillus niger katalysiert Hydrolyse von endo-1,4 -β D-glykosidischen Verbindungen in Zellulose, Lizenin, Gerstenglucan und von Cellooligosacchariden-Cellotriose zu Cellohexaose
56.60 € - 383.00 €
Spezifikation
Konzentration | > 60.000 U/g |
---|---|
Farbe | Gelbbraun |
pH | 4.2 bis 5.2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cellulase wird in der kommerziellen Lebensmittelverarbeitung für die Kaffeeherstellung, in der Textil- und Waschmittelindustrie, Pharmazeutik sowie der Fermentation von Biomasse zu Biokraftstoffen verwendet. |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11447881
|
MP Biomedicals™
0215058305 |
5 g |
56.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11467881
|
MP Biomedicals™
0215058380 |
100 g |
383.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cellulase bezieht sich auf eine Gruppe von Enzymen, die beim gemeinsamen Agieren Zellulose hydrolisieren. Die b-Glucosidasen, einschließlich Cellobiose, sind hauptsächlich auf den Zellulosehydrolysaten mit geringerem Molekulargewicht aktiv.
- CAS-Nummer: 9012-54-8
- EC-Nummer: 232-734-4
- MDL-Nummer: MFCD00081510
- Format: Tan-Pulver
- Spezifische Aktivität: >60000 U/g.
- Gebrauchsfertig Wasserlöslich
- Fremdaktivität: Salmonella negativ
- Optimaler pH-Wert: 4.2 bis 5.2
Cellulase kommt in der Molekularbiologie, Zellbiologie, Textilindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie und für die kommerzielle Lebensmittelverarbeitung in Kaffee zum Einsatz
Spezifikation
> 60.000 U/g | |
4.2 bis 5.2 | |
4 °C | |
Cellulase |
Gelbbraun | |
Cellulase wird in der kommerziellen Lebensmittelverarbeitung für die Kaffeeherstellung, in der Textil- und Waschmittelindustrie, Pharmazeutik sowie der Fermentation von Biomasse zu Biokraftstoffen verwendet. | |
Aspergillis niger | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- cellulase
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: cellulase