Learn More
MP Biomedicals™ Casein-Hydrolysat-Säure
Schwefelsäure-Verdau von Casein
Marke: MP Biomedicals™ 0219102301
222.91 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45400kg
Beschreibung
Geringerer Salzgehalt als der Salzsäure-Auszug. Im Wesentlichen Tryptophan-frei; pH-Wert 5.0 pH (2 %-ige Lösung.). Stickstoffanteil ca. 13.0 %; Aminostickstoff ca. 9.2 %.
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Amicase | |
5 bis 7 | |
1 lb. |