Learn More
MP Biomedicals™ Carbonanhydrase
Artikelnummer. 11437322 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 11437322
Marke: MP Biomedicals™ 0215387910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Aktivität von 2000Einheiten/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration >2000 U/mg
Farbe Gelbbraun
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologie, Zellbiologie
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Quelle Rinder-Erythrozyten
Menge 10 mg
Produkttyp Carbonanhydrase
Molekulargewicht 30000
Form Lyophilisiertes Pulver