Learn More
MP Biomedicals™ BigFlex™ Adapter für 8 x 50 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-96
Der Adapter BigFlex™ 8 x 50 ml-Röhrchenhalter für FastPrep ist ein Adapter für große Probenvolumina und eignet sich ideal für DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen, Herstellung von Biopharma und forensische Anwendungen.
Marke: MP Biomedicals™ 116010550
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produktübersicht: BigFlex™ 8 x 50 ml-Adapter für FastPrep-96™ ist ein großvolumiger Adapter für FastPrep-96™, der 8 x 50 ml-Lysematrixröhrchen fasst (kompatibel mit dem SafTest™ Lebensmittel-Prüfsystem). Eine große Auswahl an Einweg-Lysematrixröhrchen mit 50 ml gewährleistet eine gründliche Homogenisierung jedes Probentyps in Sekunden.
- Applikation: Der Adapter BigFlex™ c für FastPrep-96™ ist ein Adapter für große Probenvolumina und eignet sich ideal für DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen, Herstellung von Biopharma und forensische Anwendungen. Darüber hinaus können gefrorene Proben in Lysing-Matrix-Röhrchen, die in den Adapter eingesetzt und bei -20 °C oder -80 °C gelagert werden, sofort und mit minimaler praktischer Manipulation verarbeitet werden, wodurch der Abbau von Zellkomponenten durch endogene Enzyme verhindert wird.
- Fassungsvermögen: 8 Röhrchen
- Probenvolumen: bis zu 160 g
Spezifikation
bis zu 160 g | |
Zum Mahlen oder Homogenisieren von Proben bei Umgebungstemperatur | |
FastPrep-96 | |
8 x 50-ml-Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur