missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Das Enzym ist Teil des Krebs-Henseleit-Harnstoffzyklusses. Am stärksten konzentriert in der Säugetierleber und auch in Milchdrüsen vorhanden.
- Synonyme: L-Arginin amidinase, L-Arginin amidino-Hydrolase
- CAS-Nummer: 9000-96-8
- EC-Nummer: 232-570-3
- MDL-Nummer: MFCD00081368
- Format: Braunes Pulver
- Spezifische Aktivität: ∽20 U/mg
- Extinktionskoeffizient E1 %: 278 nm
- pH: Optimaler pH-Wert: 10 (Mn2+ aktiviert)
- Leicht löslich bei 1 mg/ml in 0.05 M Manganmaleat (pH-Wert 7.0), um eine klare, blassbraune Lösung zu erhalten
- Löslich in destilliertem Wasser oder verdünntem Puffer
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Farbe | Braun |
| pH | 10 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wandelt Arginin in Ornithin um, Mangel ist mit Spastizität und motorischer Dysfunktion verbunden |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | Rinderleber |
| Menge | 10 kU |
| Produkttyp | Arginase |
| Molekulargewicht | 115000 bis 120000 |
| Hemmstoffe | Hg2+, Ag2+, Zn2+ |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?