Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin, Cell Culture Reagent
From bovine lung
Marke: MP Biomedicals™ 0219455983
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Activity: ∽4 Inhibitor units/mg of dry weight. One Inhibitor unit = 1500 KIU. Lyophilized white powder.
Spezifikation
Molecular Biology, Radioimmunoassays | |
Aprotinin from Bovine Lung | |
250mg | |
4°C |
6511.23 | |
5 to 7 | |
Bovine Lung | |
Lyophilized |