Learn More
MP Biomedicals™ Aldehyd-Dehydrogenase, Kalium-aktiviert
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 E
250 E
Packungsgröße:
100 Einheiten
250 Einheiten
Beschreibung
Aktivität: 1 U/mg Feststoff (ca. 5 U/mg Protein). ADH unter 0.1 %. Einheiten-Definition: Eine Einheit bewirkt die Oxidation eines Mikromols Acetaldehyd zu Essigsäure pro Minute bei pH-Wert 8.0 und 25 °C bei Vorhandensein von Kaliumionen und Thiolen. Gefriergetrocknetes stabilisiertes Pulver.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | ≈5 U/mg Protein, ≥1 U/mg Feststoff |
| Farbe | Weißgrau |
| pH | 9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Oxidiert eine Reihe aliphatischer und aromatischer Aldehyde |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | Hefe |
| Menge | 250 E |
| Produkttyp | Aldehyd-Dehydrogenase |
| Molekulargewicht | ≈200000 |
| Hemmstoffe | SH-Reagenzien wie n-Ethylmaleinimid, 2-Iodbenzoesäure, Iodessigsäure und Chloromercuribenzoesäure, Schwermetalle (insbesondere Cu2-) und Acetaldehyd (in hohen Konzentrationen) |
| Mehr anzeigen |