Learn More
MP Biomedicals™ Aldehyd-Dehydrogenase, Kalium-aktiviert
Aus Hefe
Marke:  MP Biomedicals™ 0219067980
222.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11446091
  • 271.00 € / 100 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aktivität: 1 U/mg Feststoff (ca. 5 U/mg Protein). ADH unter 0.1 %. Einheiten-Definition: Eine Einheit bewirkt die Oxidation eines Mikromols Acetaldehyd zu Essigsäure pro Minute bei pH-Wert 8.0 und 25 °C bei Vorhandensein von Kaliumionen und Thiolen. Gefriergetrocknetes stabilisiertes Pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
≈5 U/mg Protein, ≥1 U/mg Feststoff
9
-20 °C
100 E
≈200000
Lyophilisiertes Pulver
Weißgrau
Oxidiert eine Reihe aliphatischer und aromatischer Aldehyde
Hefe
Aldehyd-Dehydrogenase
SH-Reagenzien wie n-Ethylmaleinimid, 2-Iodbenzoesäure, Iodessigsäure und Chloromercuribenzoesäure, Schwermetalle (insbesondere Cu2-) und Acetaldehyd (in hohen Konzentrationen)
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Aldehyd-Dehydrogenase, Kalium-aktiviert > 100 U