Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76 Vitaminmischung
AIN-76 Vitamin-Mischung ist ein Grundbestandteil der tierischen Ernährung für Mäuse- und Rattenkolonien im Forschungslabor.
Marke: MP Biomedicals™ 0290545401
233.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Calciumphosphat, dibasisch, 500 g
- Natriumchlorid, 74 g
- Kaliumcitrat-Monohydrat, 200 g
- Kaliumsulfat, 52 g
- Magnesiumoxid, 24 g
- Mangancarbonat (43 bis 48 % Mn), 3,5 g
- Eisencitrat (16 bis 17 % Fe), 6 g
- Zinkcarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
- Kupfercarbonat (53 bis 55 % Cu), 0,3 g
- Kaliumiodat, 0,01 g
- Natriumselenit, 0,01 g
- Chrom-Kaliumsulfat, 0,55 g
- Sukrose, fein pulverisiert, 118 g
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
1 kg | |
15 °C bis 30 °C |
Thiamin-Hydrochlorid 0,6 g, Riboflavin 0,6 g, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,7 g, Nikotinsäure 3 g, D-Kalzium-Pantothenat 1,6 g, Folsäure 0,2 g, D-Biotin 0,02 g, Cyanocobalamin (Vitamin B12) 0,001 g, Retinyl-Palmitat (Vitamin A) Vormischung (250000 IU/g) 1,6 g, DL-a-Tocopherolacetat (250 IU/g) 20 g, Cholecalciferol (Vitamin D3, 400000 IU/g) 0,25 g, Menaquinon (Vitamin K2) 0,005 g, Sukrose, fein pulverisiert, 972,9 g | |
AIN-76 Vitamin-Mischung ist ein Grundbestandteil der tierischen Ernährung für Mäuse- und Rattenkolonien im Forschungslabor | |
Ratte |