Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineralmischung
Gepudert
Marke: MP Biomedicals™ 0290545502
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Thiaminhydrochlorid, 0,6 g
- Riboflavin, 0,6 g
- Pyridoxinhydrochlorid, 0,7 g
- Nikotinsäure, 3 g
- D-Calcium Pantothenat, 1,6 g
- Folsäure, 0,2 g
- D-Biotin, 0,02 g
- Cyanocobalamin (Vitamin B12), 0,001 g
- Retinyl-Palmitat (Vitamin A) Vormischung (250.000 IU/gm), 1,6 g
- DL-a-Tocopherolacetat (250 IU/gm), 20 g
- Cholecalciferol (Vitamin D3, 400.000 IU/gm), 0,25 g
- Menaquinon (Vitamin K2), 0,005 g
- Sukrose, fein pulverisiert, 972,9 g
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
Ratte, Maus |
Calciumphosphat, dibasisch, 500 g, Natriumchlorid 74 g, Kaliumcitrat-Monohydrat, 220 g, Kaliumsulfat 52 g, Magnesiumoxid 24 g, Mangankarbonat 3,5 g, Eisencitrat 6 g, Zinkcarbonat 1,6 g, Kupfercarbonat 0,3 g, Kaliumiodat 0,01 g, Natriumselenit 0,01 g, Chrom-Kaliumsulfat 0,55 g, Sukrose, fein pulverisiert, 118 g | |
2 kg | |
15 °C bis 30 °C |