missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ 5-Fluoroorotische Säure [5-FOA] (PULVER) Monohydrat

Hellgelbes kristallines Pulver mit Anwendungen in der Hefezellkultur

Marke:  MP Biomedicals™ 114066102

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11367849

  • 489.72 € / 1 Gramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Physische Beschreibung: Hellgelbes Kristallpulver
  • Zusammensetzung: C5H3FN2O4H2O
  • CAS-Nummer 703-95-7
  • Formelmasse: 174.09 (anhy)

Hefezellkultur

Spezifikation

Spezifikation

1 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote