Learn More
Welch™ VAKUUMPUMPE STD 63 L/MIN 75 MBAR Saugvermögen 63l/min, Endvakuum 75 mbar
Diese Pumpen eignen sich für Anwendungsbereiche mit normaler Beanspruchung. Welch Ilmvac™ MP 601 E Vakuumpumpen wurden speziell auf die Anforderungen einer ölfreien Vakuumerzeugung abgestimmt.
Marke:  Welch™ 411721
1166.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11852243
  • 1786.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
  • Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
  • EIN/AUS-Schalter und interner Thermoschutzschalter für Motor, Netzkabel und Stecker
  • Tragegriff
  • Schwingungsdämpfungsfüße
  • MP-Ausführungen werden mit Abgasschalldämpfer geliefert
  • MPC-Ausführungen verfügen über ein Gasballastventil
  • Analytisch reines, ölfreies Vakuum
  • Anwenderfreundlich
  • Leichte und robuste Konstruktion
  • Entwickelt für den Dauerbetrieb
  • Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
  • Minimale Vibration während des Betriebs
  • Großer Vakuum- und Durchflussbereich je nach Anwendung
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (MPC-Ausführungen)
Spezifikation
Spezifikation
63/70 l/min
265 mm
180 W
50/60 Hz
230 mm
< 75 mbar
230 V, 50/60 Hz, 180 W
MP 601 E
11.2 kg
170 mm
Membranpumpe
230 V