Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe
Chemikalienbeständige Membranpumpe.
1340.90 € - 3625.20 €
Spezifikation
Motortyp | Direktantrieb |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V |
Produktlinie | Ölfreie Membranpumpe |
Frequenz | 50/60 Hz |
Pumpentyp | Vakuumsystem |
Produktcode | Marke | Modell | Anwendungen | Anzahl Pumpenköpfe | Luftverdrängung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Anwendungen | Anzahl Pumpenköpfe | Luftverdrängung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11882243
|
Welch-Ilmvac™
411741 |
MP 1201 E | Standardausführung | 4 | 138/151 l/min |
2800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11802831
|
Welch-Ilmvac™
412711 |
MPC 301 E | Chemische Robustheit | 1 | 38/41 l/min | N/A | |||
11892243
|
Welch-Ilmvac™
412721 |
MPC 601 E | Chemische Robustheit | 2 | 63/70 l/min | N/A | |||
11822253
|
Welch-Ilmvac™
412741 |
MPC 1201 E | Chemische Robustheit | 4 | 138/151 l/min | N/A | |||
Beschreibung
- Product Type: Diaphragm Pump
- Oil-Free: Yes
- Number of Stages: One
- Drive Type: Direct Drive
- Ultimate Pressure: Less than 75 Mbar
- Power Supply: 230V, 50/60Hz
Spezifikation
Direktantrieb | |
Ölfreie Membranpumpe | |
Vakuumsystem | |
1 | |
230 V |
230 V | |
50/60 Hz | |
Ölfrei | |
< 75 mbar |