Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe
Chemikalienbeständige Membranpumpe.
Marke: Welch-Ilmvac™ 412741
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produkttyp: Membranpumpe
- Ölfrei: Ja
- Anzahl der Stufen: Ein
- Antriebstyp: Direktantrieb
- Enddruck: weniger als 75 mbar
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Direktantrieb | |
138/151 l/min | |
380 mm | |
< 44 dB | |
18,3 kg | |
138/151 l/min | |
170 mm | |
Vakuumsystem | |
4 | |
Chemische Robustheit | |
< 75 mbar |
Gasballastventil | |
230 V | |
MPC 1201 E | |
370 w | |
Ölfreie Membranpumpe | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
138/151 l/min | |
Ölfrei | |
1 | |
230 V |