Allgemeine Beschreibung
• Moxifloxacin-Hydrochlorid ist eine synthetische Fluorchinolon-Verbindung der vierten Generation mit antibakterieller Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien
•Wirkt außerdem hemmend auf Topoisomerase II
•Moxifloxacin-Hydrochlorid kann an die bakteriellen Enzyme DNA-Gyrase (Topoisomerase II) und Topoisomerase IV binden und diese hemmen, was zu einer Hemmung der DNA-Replikation und -Reparatur führt und so den Zelltod bei empfindlichen Bakterienarten induziert
•Moxifloxacin weist eine 100 Mal höhere Affinität für bakterielle DNA-Gyrase im Vergleich zu Säugetier-DNA-Gyrase auf
Anwendungen
• Moxifloxacin-Hydrochlorid weist im Vergleich zu anderen Fluorchinolonen wie Ciprofloxacin und Ofloxacin eine höhere Aktivität gegen grampositive Organismen auf
•Mit immunsuppressiver Aktivität, die die Proliferation aller Arten von Lymphozyten hemmt, wodurch die Apoptose von antigenpräsentierenden T-Zellen induziert werden kann
•Es handelt sich um ein zytostatisches Anthrachinon, das in die DNA interkalieren kann, wodurch das Vorkommen von Doppelstrangbrüchen durch Stabilisierung des spaltbaren Komplexes von Topoisomerase II und DNA erhöht wird
•Diese Verbindung zeigt eine krebshemmende Aktivität in einigen Tiermodellen mit Leukämie
• Moxifloxacin wird für die Behandlung multiresistenter Tuberkulosestämme untersucht
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Moxifloxacin hydrochloride |
Typ | Moxifloxacin Hydrochloride |
CAS | 186826-86-8 |
Schmelzpunkt | 324.0°C to 325.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Wasser | 5% max. |
Menge | 1 g |
Summenformel | C21H25ClFN3O4 |
InChI-Schlüssel | IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N |
SMILES | COC1=C2C(=CC(=C1N3CC4CCCNC4C3)F)C(=O)C(=CN2C5CC5)C(=O)O.Cl |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Moxifloxacin hydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Moxifloxacin hydrochloride