Learn More
Mouse TNF ELISPOT Pair, BD
Convenient set of unlabelled anti-TNF capture antibody and a biotinylated anti-TNF detection antibody
Marke:  BD Biosciences 551875
Artikelnummer. 15846718
  • 929.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Mouse TNF ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Mouse TNF ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations