Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Maus-TNF-alpha Kit
Artikelnummer. 15591107
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
Enthält Azid
Artikelnummer. 15591107
Marke: Invitrogen™ 88732486
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält Azid
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses Ready-Set-Go! ELISA-Set kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 uM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten.
  • Assay-Verdünner. 5x konzentriert
  • Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Unbeschichtetes ELISA-Kit mit Platten
Das Maus-Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (TNF-α) ELISA-Kit ohne Beschichtung enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative ELISAs (Enzyme-Linked Immunosorbent Assays) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Proteinkonzentrationen des Maus-TNF-α.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Reagenzien-Set Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go! (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien (ELISA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P06804
Assay-Bereich 8 bis 1,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 8 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Gewebehomogenate, Plasma, Serum, Überstand, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 21926
Gensymbol CLMF, CLMF2, IL-12B, IMD28, IMD29, NKSF, NKSF2, CLMF, IL-12A, nFSK, NKSF1, P35
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses unbeschichtete ELISA-Kit mit Platten kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 μM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Lavageflüssigkeit, 100 μl; Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl; Gewebehomogenat, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Tumor-Nekrose-Faktor Alpha, TNF-a, TNF-Alpha
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke