Learn More
Invitrogen™ Maus-Resistin (aa 21 bis 39), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP165
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maus-Resistin (Reste 21 bis 39) synthetisches Peptid, PEP-165, von Invitrogen.
PEP-165 ist ein synthetisches Peptid aus 18 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Maus-Resistinprotein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): S (21)-S-M-P-L-C-P-I-D-E-A-I-D-K-K-I-K-Q-D-C (39) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und Maus-Resistin, Katalog# PA1-1050 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
57264 | |
gereinigt | |
Maus-Resistin (aa 21 bis 39) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Maus | |
Q99P87 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Retn | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
S(21)-S-M-P-L-C-P-I-D-E-A-I-D-K-K-I-K-Q-D-C(39) |