Learn More
Gibco™ Mouse PDGF-BB Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.50 € - 3865.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P31240 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 18591 |
Molekulargewicht | 24.4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17872823
|
Gibco™
315-18-100UG |
100 μg |
772.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17872223
|
Gibco™
315-18-10UG |
10 μg |
195.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17812123
|
Gibco™
315-18-1MG |
1 mg |
3865.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17872723
|
Gibco™
315-18-250UG |
250 μg |
1356.00 €
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17852313
|
Gibco™
315-18-2UG |
2 μg |
80.50 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17802733
|
Gibco™
315-18-500UG |
500 μg |
2325.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17812823
|
Gibco™
315-18-50UG |
50 μg |
465.00 €
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor family. The four members of this family are mitogenic factors for cells of mesenchymal origin and are characterized by a motif of eight cysteines. This gene product can exist either as a homodimer (PDGF-BB) or as a heterodimer with the platelet-derived growth factor alpha polypeptide (PDGF-AB), where the dimers are connected by disulfide bonds. Mutations in this gene are associated with meningioma. Reciprocal translocations between chromosomes 22 and 7, at sites where this gene and that for COL1A1 are located, are associated with a particular type of skin tumor called dermatofibrosarcoma protuberans resulting from unregulated expression of growth factor. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.Spezifikation
P31240 | |
protein with no preservative | |
24.4 | |
E. coli | |
RUO | |
becaplermin; c-sis; FLJ12858; H-PDGF-BB; IBGC5; PDGF; pdgf protein; PDGF subunit B; PDGF, B chain; PDGF2; PDGF-2; PDGFB; PDGF-B; platelet derived growth factor subunit B; platelet derived growth factor, B polypeptide; platelet-derived growth factor 2; platelet-derived growth factor B; platelet-derived growth factor B chain; platelet-derived growth factor beta; platelet-derived growth factor beta polypeptide; platelet-derived growth factor beta polypeptide (simian sarcoma viral (v-sis) oncogene homolog); platelet-derived growth factor subunit B; platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS); Platelet-derived growth factor, same as Sis (Simian sarcoma viral oncogene homologue, c-sis); proto-oncogene c-Sis; Sis; SSV | |
Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
18591 | |
Mouse PDGF-BB | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
PDGFB | |
Unconjugated | |
SLGSLAAAEP AVIAECKTRT EVFQISRNLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RASQVQMRPV QVRKIEIVRK KPIFKKATVT LEDHLACKCE TIVTPRPVT | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |