missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit

Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

Marke:  R&D Systems™ SMLB00C

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18712434

  • 4290.00 € / 1 Set

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit quantifies mouse IL-1 beta/IL-1F2 in cell culture supernates (50 ul), tissue lysates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation

Spezifikation

12.50 - 800pg/mL
HRP
Solid Phase Sandwich ELISA
Natural and Recombinant Mouse IL-1 beta
Maus
16176
Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Lysates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1 b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
4.8pg/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Lysates
Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates
ELISA
6 Plates
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote