Learn More
Gibco™ Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.00 € - 1382.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P15655 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 14173 |
Molekulargewicht | 16.3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17844573
|
Gibco™
450-33-100UG |
100 μg |
276.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17874763
|
Gibco™
450-33-10UG |
10 μg |
80.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17834113
|
Gibco™
450-33-1MG |
2 x 500 μg |
1382.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17884043
|
Gibco™
450-33-250UG |
250 μg |
490.00 €
250 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17894043
|
Gibco™
450-33-500UG |
500 μg |
834.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17873843
|
Gibco™
450-33-50UG |
50 μg |
194.00 €
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FGF2 (FGFb, fibroblast growth factor basic) belongs to the fibroblast growth factor (FGF) family, and interacts with high-affinity transmembrane receptors to influence cell proliferation and tissue neovascularization. FGF2 exists as five isoforms with distinct intracellular localizations and functions. The 18 kDa isoform is predominantly cytosolic and acts through cell surface receptors, whereas the 22, 22.5, 24 and 34 kDa isoforms are nuclear and may signal independent of transmembrane receptor pathways. In humans, the gene is located on the q arm of chromosome 4. FGF2 has been implicated in diverse biological processes, such as limb and nervous system development, wound healing, and tumor growth. The mRNA for FGF2 contains multiple polyadenylation sites, and is alternatively translated from non-AUG and AUG initiation codons, resulting in five different isoforms with distinct properties. The CUG-initiated isoforms are localized in the nucleus and are responsible for the intracrine effect, whereas, the AUG-initiated form is mostly cytosolic and is responsible for the paracrine and autocrine effects of this FGF. Diseases associated with FGF2 dysfunction include Kaposi Sarcoma and corneal neovascularization.Spezifikation
P15655 | |
protein with no preservative | |
16.3 | |
E. coli | |
RUO | |
Basic fibroblast growth factor; basic fibroblast growth factor bFGF; bFGF; FGF; fgf basic; Fgf2; Fgf-2; Fgfb; FGF-b; Fibroblast growth factor; fibroblast growth factor 2; fibroblast growth factor 2 (basic); HBGF-2; Heparin-binding growth factor 2; H-FGF-b-147; H-FGF-b-154; M-FGF-b; Prostatic growth factor; prostatropin | |
Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
14173 | |
Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF2 | |
Unconjugated | |
PALPEDGGAA FPPGHFKDPK RLYCKNGGFF LRIHPDGRVD GVREKSDPHV KLQLQAEERG VVSIKGVCAN RYLAMKEDGR LLASKCVTEE CFFFERLESN NYNTYRSRKY SSWYVALKRT GQYKLGSKTG PGQKAILFLP MSAKS | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |