Learn More
R&D Systems™ Mouse Cortical Stem Cells (2 x 10e6 cells/vial)
For cortical stem cell expansion and differentiation into neurons, astrocytes and oligodendrocytes
Marke:  R&D Systems™ NSC002
736.91 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18422210
  • 936.00 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Have been fully characterized to reduce experimental variation
  • Have been verified to be free of mycoplasma and microbial contamination
Spezifikation
Spezifikation
2 x 10e6 cells/vial