Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Female
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
Unit Size:
1 Stück
Description
Diese kryokonservierten Hepatozyten weiblicher Mäuse (CD-1) wurden für allgemeine Aktivitäten mit Phase-I- und Phase-II-Arzneimittelmetabolisierungsenzymen charakterisiert.
Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
Enzymaktivitäten der Phase I und II
Richtige Morphologie
Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Weiterführende Links:
Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Weiterführende Links:
Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Fläschchen mit kryokonservierten Hepatozyten sollten in einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C gelagert werden. |
| Zelltyp | Hepatozytenzelle |
| Culture Type | Hepatozytenzellkultur |
| Form | Kryokonserviert |
| Geschlecht | Weiblich |
| Spezies | Maus |
| Spenderquelle | Gepoolte Proben |
| Anzahl Zellen | 4 – 8 x 10^6 |
| Produktlinie | Gibco |
| Produkttyp | Hepatozyt |
| Show More |