Learn More
Motic™ Digitale MOTICAM S6 USB-Kamera 6.0 MP für die Mikroskopie
Digitale Moticam S6 sCMOS USB-Kamera mit hinterleuchteter Sensortechnologie für schnelle Datenübertragung. Schließen Sie das Gerät einfach an Ihr trinokulares Mikroskop an, und digitalisieren Sie Ihre Proben mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Motic Images Plus 3.0.
Marke:  Motic™ 1100600101111
Artikelnummer. 16515924
  • 769.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rückseitig beleuchtete Sensortechnologie
  • sCMOS-Sensor, Größe 0,55 in.
  • Aufnahmeauflösung: 6 MP
  • Live-Anzeigemodus über USB: 3072 x 2048, 1536 x 1024 Pixel
  • Schnelle Bildwechselfrequenzen: 3072 x 2048 bei 30 fps, 1536 x 1024 bei 50 fps
  • USB 3.1-Schnittstelle
  • Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux im Lieferumfang enthalten
  • Softwarefunktionen: Foto- und Videoaufnahme, Bewegt- und Standbildmessung, Bildanpassungen, Weißabgleich, automatische & manuelle Belichtung, individuelles Objektivkalibrierungssystem.
  • Mitgeliefertes Zubehör: CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux
Spezifikation
Spezifikation
Zertifikat EMC CE
USB 3,1
USB 3,1
CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux
6,0 MP
C-Mount-Adapter separat erhältlich
sCMOS.0,55 in.
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux oder höher
Raumtemperatur
Jedes trinokulare Mikroskop oder Stereomikroskop
Kein Speicher, Bilder werden auf einem Computer gespeichert
1
3072 x 2048, 1536 x 1024 Pixel
2 Jahre