Learn More
Motic™ Moticam S20 Digital-USB-Kameralösung
Die Moticam S Modelle für trinokulare Mikroskope sind mit Sensortechnologie mit Hintergrundbeleuchtung für eine schnelle Datenübertragung konzipiert. Schließen Sie das Gerät an Ihr trinokulares Mikroskop und Ihren Computer an, um mit der Digitalisierung Ihrer Proben mit der im Lieferumfang enthaltenen Bildbearbeitungssoftware zu beginnen.
Marke: Motic™ 1100600101401
Beschreibung
Die Motic™ sCMOS Kameras werden durch deutsche Technik entwickelt und sind mit Fertigungsqualität, technischer Präzision und einem Design mit geringem Gewicht ausgestattet. Die beschleunigte Datenanzeige (Rolling Shutter) ermöglicht es auch, an sich schnell bewegenden Phänomenen zu arbeiten. Während der gesamten Lebensdauer Ihrer Kamera können Sie kostenlose Software-Updates herunterladen.
Wenn Sie Ihre Moticam mit Ihrem Computer verbinden, können Sie mit unserer bekannten Software Motic™ Images Plus 3.0 arbeiten, die im Lieferumfang enthalten ist. Anzeigen, Erfassen, Bearbeiten, Messen, Erstellen von Berichten ... genießen Sie alle Standardfunktionen und neue Funktionen in einer neuen, anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche.
- Standbild- und Videoaufnahme, Live- und Standbildmessungen und Anpassungen
- Weißabgleich, automatische und manuelle Belichtung, individuelles Kalibrierungssystem für Objektive
- Aufsteckbare digitale C-Mount-Kamera
- Verschiedene Live-Auflösungen verfügbar
- Aufsteckbarer USB 3.1-Ausgang
- Software (Motic™ Images Plus 3.0) für Windows, OSX und Linux im Lieferumfang enthalten
- Motic™ 4-Punkt-Kalibrierobjektträger
- 2 GHz-2-Kern-Prozessor
- RAM-Speicher 2 GB, Videospeicher mindestens 512 MB
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux oder höher | |
Live | |
Bilddruck mit hoher Auflösung | |
Trinokular | |
Kein Interner Speicher | |
5472 x 3648 px, 2736 x 1824 px | |
20 MP | |
Unsteril | |
2 Jahre |
EMV-Richtlinie 2014/30/EU | |
USB 3,1 | |
15,9 mm | |
Trinokulares Mikroskop, C-Mount-Adapter | |
CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierobjektträger, Motic Images Plus 3.0 | |
-10°bis +60 °C | |
C-Mount-Adapter | |
sCMOS 1 Zoll | |
5 V | |
18 fps |