Learn More
Motic™ Digitale MOTICAM S12 USB-Kamera 12.0 MP für die Mikroskopie
Digitale Moticam S12 sCMOS USB-Kamera mit hinterleuchteter Sensortechnologie für schnelle Datenübertragung. Schließen Sie das Gerät einfach an Ihr trinokulares Mikroskop an, und digitalisieren Sie Ihre Proben mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Motic Images Plus 3.0.
Marke: Motic™ 1100600101211
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rückseitig beleuchtete Sensortechnologie
- sCMOS-Sensor, Größe 0,59 in.
- Aufnahmeauflösung: 12 MP
- Live-Anzeigemodus über USB: 4000 x 3000, 2048 x 1080 Pixel
- Schnelle Bildwechselfrequenzen: 4000 x 3000 bei 25 fps, 2048 x 1080 bei 50 fps
- USB 3.1-Schnittstelle
- Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux im Lieferumfang enthalten
- Softwarefunktionen: Foto- und Videoaufnahme, Bewegt- und Standbildmessung, Bildanpassungen, Weißabgleich, automatische & manuelle Belichtung, individuelles Objektivkalibrierungssystem.
- Mitgeliefertes Zubehör: CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux
Spezifikation
Zertifikat EMC CE | |
USB 3,1 | |
USB 3,1 | |
CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux | |
12.0 MP | |
C-Mount-Adapter separat erhältlich | |
sCMOS.0,59 in. |
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux oder höher | |
Raumtemperatur | |
Jedes trinokulare Mikroskop oder Stereomikroskop | |
Kein Speicher, Bilder werden auf einem Computer gespeichert | |
1 | |
4000 x 3000, 2048 x 1080 Pixel | |
2 Jahre |